Learn More
uvex UltraVision Google
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Anti-fog |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Material | Polycarbonate |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | Ja |
Frame Type | Standard |