Learn More
uvex Uvex™ Schutzbrille I-vo 9160
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Blau/Orange
Schwarz, Grau
Linsenfärbung:
Braun
Durchsichtig
Grau
Transparent
Beschreibung
- Rundumbrille mit ausgezeichnetem Sichtfeld
- Gerade Seitenbügel greifen an den Seiten des Kopfes und nicht hinter den Ohren. Das sorgt für einen sicheren, bequemen und rutschfreien Tragekomfort
- Kombinierte harte und weiche Komponenten - erhöhter Komfort in empfindlichen Nasen-, Brauen- und Ohrbereichen
- Die vollständig verstellbaren Seitenbügel ermöglichen dem Träger eine individuelle Passform für besseren Schutz und Komfort
- 100 % UV-Schutz und metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Grau |
Produkttyp | Augenschutz I-vo 9160 |
Rahmenfarbe | Schwarz, Grau |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | UV400. |