Learn More
Uvex™ Profapren CF33 Handschuhe
Artikelnummer. 15356922
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Hochwertige, nicht verstärkte Chloropren-Sicherheitshandschuhe zum Schutz vor einem breiten Spektrum an Chemikalien
  • Silikonfreie Sicherheitshandschuhe mit hervorragenden Eigenschaften zum Schutz vor chemischen und mechanischen Gefahren
  • Gute Kombination aus Flexibilität und Festigkeit
  • Beständig gegen viele Laborchemikalien und Lösungsmittel
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN ISO 374-1: 2016/ Typ A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (A K L M N O)
    Coating Material Polychloropren
    Farbe Blau
    Material Baumwolle
    Größe 9
    Dicke (metrisch) 0,75 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Industrie, Lackierung/Beschichtung, Metallarbeiten (Reinigung)
    Modell Gehäuse CF33
    Handflächentyp Genoppt
    Länge (metrisch) 33 cm