Learn More
Uvex™ C500 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
Beschichteter Bereich | Fingerspitzen und Handfläche |
Beschreibung | Bamboo Twinflex™, uvex™ 3D Ergo und uvex™ Climazon Hand-Klimamanagement-Technologien |
Farbe | Limonengrün, Anthrazit |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Material | Polyamid |
Größe | 9 |
Temperature (Metric) Max | 100 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Montage, Versand/Logistik, Bauwesen, Brauerei-/Getränkeindustrie, Glas- oder Papierindustrie, Wartung/Service und Metallindustrie |
Modell | C500 FOAM |