Learn More
Uvex™ C300 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Die Handschuhe bieten eine Schnittfestigkeit der Klinge von Grad 3/C, Abriebfestigkeit und eine hohe Zugfestigkeit
- Hochleistungs-Elastomer (HPE)-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern für verbesserte Griffigkeit
- Die griffige, weiche Schaumstoff-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Höchst flexibel mit sehr gutem Tastgefühl
- Die Uvex Climazone Technologie reduziert übermäßige Feuchtigkeit und Wärme
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Spezifikation
Coating Material | Hochleistungselastomer (HPE), SoftGrip Schaumstoff |
Farbe | Grau |
Material | Bambusviskose, HPPE, Polyamid, Glas |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 3X42C. |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Serie | C300 Schaumstoff |