Learn More
uvex 1 Lady Sicherheitsschuh S2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: uvex 8562840
93.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Sicherheitsschuh für Damen | |
40 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Grau, Rosa | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |