Learn More
UVP UV-Licht-Konverterplatten
Die Platte wurde speziell für eine einfache Anpassung an die Filterfläche des Transilluminators entwickelt
Marke: UVP 38-0191-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Weißlichtplatten wandeln UV-Licht in weißes Licht um, um Proteingele oder Medien mit Coomassie-Blau- oder Silberfärbung anzuzeigen
- Die einzigartige Einheit aus Phosphor-Glas (zum Patent angemeldet) wandelt die UV-Strahlung über einen Weißlicht-Diffusor um
- Wandeln Sie zur Ansicht von GFP-Färbungen UV-Licht mit der Platte Visi-Blue™ in Licht der Wellenlänge 460 – 470 nm um
- Das kratzfeste Glas befindet sich für verbesserte Haltbarkeit in einem Metallgehäuse
- Die Gummidichtung verhindert ein Rutschen der Platte
- Die Griffe befinden sich für eine einfache Handhabung auf beiden Seiten der Platte
- Es sind verschiedene Standardplattengrößen erhältlich
- Verschiedene Wellenlängen für die Dokumentation, Anregung und Bildgebung von Gelen
Spezifikation
Umwandlerplatte | |
7.87 x 15.74 in. | |
UV-Weißlicht-Konverterplatten |
Umwandlung von 302 nm UV in Weißlicht | |
20 x 40 cm |