Learn More
Cytiva UV-Durchflusszelle ÅKTApilot
UV-Durchflusszelle ÅKTApilot kann auch mit dem Spektralphotometer-Modell Uvis-920 verwendet werden.
Marke: Cytiva 11-0008-50
Additional Details : Gewicht : 0.13900kg
Beschreibung
Monitor UVis920- ist ein hochpräziser, vielseitiger, eigenständiger UV-Monitor. Durch die Verwendung verschiedener Filter kann der Monitor Wellenlängen von 200 nm bis 700 nm abdecken, ohne Wechsel der Lampe. Vormontierte Filter mit Halterungen sind mit einem Druckknopfmechanismus ausgestattet. Andere Wellenlängen können mit einem geeigneten Filter erreicht werden, der in einem leeren Filterhalter montiert ist. Die Glasfasern, zusammen mit den Konfigurationen der Durchflusszellen, decken einen breiten Durchflussbereich für eine Vielzahl von Anwendungen ab und bieten gleichzeitig eine ausgezeichnete Zugänglichkeit der Durchflusszellen. Dadurch können die Säulen nahe an der Durchflusszelle platziert werden, was die Bandverbreiterung reduziert und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis ermöglicht. Diese Funktion ermöglicht zusammen mit einem geringen Rauschen und einem geringen thermischen Drift eine empfindliche, stabile und zuverlässige UV/Vis-Absorptionsdetektion. UV-Durchflusszelle ÅKTApilot kann auch mit dem Spektralphotometer-Modell Uvis-920 verwendet werden.Spezifikation
UVis-920 | |
UV-Durchflusszellen-ÄKTApilot | |
Optische Faser | |
Je 1 |