missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Stickers

UV-C Indicator stickers are used to confirm UV-C exposure of products within the UV-Clave. For research use only.

Marke:  Benchmark Scientific™ B1450-ISS

Artikelnummer. 17924442

  • 102.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Changes color in the presence of UV-C
  • Used to verify operation of UV-C lamps
  • 0.5 x 0.5 in. sticker
  • For research use only
Spezifikation

Spezifikation

Single-use
1.25 cm
131°F
Up to 131°F
Yes
1.25 cm
Confirm Operation of UV-C Lights
UV-C Indicator Sticker
55 °C
Up to 55°C
Visual Indicator
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt