Learn More
IKA™ UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™ mit GB-Stecker
UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™ für die Zirkulations- oder Durchflussverarbeitung im Labor.
Marke:  IKA™ 0010006858
Artikelnummer. 17593596
  • 11149.18 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfache, kompakte und robuste modulare Bauweise
  • Sterilisierbar, kompatibel mit Autoklav
  • Tischgerät oder Standgerät, geringer Platzbedarf
  • Einfache Demontage
  • Große Förderleistung von 4,4 bis 11,6 l/min mit offenem Auslass (die Montage eines Ventils kann die Durchflussrate verringern)
  • Für luftfreie, sterile und Inline-Suspension, Emulgierung und Deagglomeration
  • Für Vakuum- oder Druckbetrieb (bis 6 bar)
  • Bei Verwendung des DK 25.11 wird auch im Chargenbetrieb die Luftinduktion verhindert
  • Nicht selbstaufbereitend
  • Eine Pumpe kann zwischen Einlassdüse und Behälter integriert werden. Dadurch können viskose Flüssigkeiten verarbeitet werden
  • Nicht geeignet für den Dauerbetrieb oder zyklischen Dauerbetrieb
  • Die verwendeten Schläuche sollten einen Innendurchmesser von 13 mm (Einlass) bzw. 9 mm (Auslass) haben, um in die Durchflusskammer DK 25.11 zu passen.
Spezifikation
Spezifikation
3.000 bis 25.000 U/min
50/60 Hz
13 mm
175 mm
73 dB
3,8 kg
230 V
26 mL
450 x 120 x 100 mm
Zirkulations- oder Durchflussverarbeitung
UK