Learn More
IKA™ UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™ mit Schweizer Stecker
UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™ für die Zirkulations- oder Durchflussverarbeitung im Labor.
Marke: IKA™ 0010006859
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache, kompakte und robuste modulare Bauweise
- Sterilisierbar, kompatibel mit Autoklav
- Tischgerät oder Standgerät, geringer Platzbedarf
- Einfache Demontage
- Große Förderleistung von 4,4 bis 11,6 l/min mit offenem Auslass (die Montage eines Ventils kann die Durchflussrate verringern)
- Für luftfreie, sterile und Inline-Suspension, Emulgierung und Deagglomeration
- Für Vakuum- oder Druckbetrieb (bis 6 bar)
- Bei Verwendung des DK 25.11 wird auch im Chargenbetrieb die Luftinduktion verhindert
- Nicht selbstaufbereitend
- Eine Pumpe kann zwischen Einlassdüse und Behälter integriert werden. Dadurch können viskose Flüssigkeiten verarbeitet werden
- Nicht geeignet für den Dauerbetrieb oder zyklischen Dauerbetrieb
- Die verwendeten Schläuche sollten einen Innendurchmesser von 13 mm (Einlass) bzw. 9 mm (Auslass) haben, um in die Durchflusskammer DK 25.11 zu passen.
Spezifikation
3.000 bis 25.000 U/min | |
50/60 Hz | |
13 mm | |
175 mm | |
73 dB |
230 V | |
26 mL | |
450 x 120 x 100 mm | |
Zirkulations- oder Durchflussverarbeitung | |
Schweiz |