Learn More
Lonza™ USP-Referenzstandard Endotoxin (RSE)
Primärstandard für die Qualitätssicherung in der pharmazeutischen Entwicklung und Fertigung.Lonza™ USP Referenzstandard Endotoxin (RSE) wird nach strengen Kriterien getestet und bewertet, um die Genauigkeit zu bestätigen.
Marke: Lonza™ E700
Additional Details : CAS : 25322-68-3 Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Enthält 10.000 EU/Fläschchen
- Glasfläschchen mit Stopfen und Deckel
- Sehr gut charakterisiert
- Zur Durchführung offizieller USP-NF-Tests und Assays
- Analytische, klinische, pharmazeutische und Forschungsanwendungen
Spezifikation
Endotoxin-Referenzstandard | |
USP-Referenzstandard |