Learn More
USP Reagenzwasser Rw TOC-Standard (gesamter organischer Kohlenstoff), für Sievers 900/M9 Analysatoren, Reagecon
BIOPHARMA
Extrem hohe Spezifikation und Reinheit, hergestellt aus Wasser, das mit einem speziellen firmeneigenen Verfahren zubereitet wurde
Marke:  Reagecon RTOCW
Artikelnummer. 14802171
  • 72.30 CHF / 35 Milliliter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in Fläschchen, die in einem speziellen firmeneigenen produktspezifischen Verfahren hergestellt, gereinigt und ausgelaugt werden.
Bestellinformation
Der Artikel muss separat per Coldchain-Lieferung bestellt und versendet werden
Spezifikation
Spezifikation
TOC-Glasfläschchen mit Septen und Kappe
TOC-Norm
Water
Flüssig
40 mL
Sievers 900/M9 Analysatoren
TOC-Analyse