Learn More
Thermo Scientific™ USB-Dithiothreitol (DTT), 0,1 M Lösung
Die Lösung wird auf 0,2 μm gefiltert und in Fläschchen abgefüllt.
Marke:  Thermo Scientific™ 707265ML
100.32 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15846582
  • 132.00 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • MB-Qualität
  • Form: 0,1 M-Lösung aus USB-Dithiothreitol (DTT) in hochreinem dH2O.
  • Die Lösung wird auf 0,2 μm gefiltert und in Fläschchen abgefüllt.
  • DNase (Endo): Test bestanden
  • DNase (Exo): Test bestanden
  • RNase: Test bestanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL