Learn More
WTW™ USB-Adapter ohne Kabel ADA USB .
Die USB-Adapter ADA USB/Ser und ADA USB werden für den Anschluss von Geräten mit RS232-Schnittstelle verwendet
Marke: WTW™ 902881
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
WTW bietet Adapterlösungen für die mobile Energieversorgung, die Datenübertragung alter Systeme sowie den Anschluss herkömmlicher pH-Elektroden an digitale Systeme. Die USB-Adapter ADA USB/Ser und ADA USB werden verwendet, um Geräte mit RS 232-Schnittstelle an PCs und Laptops mit USB-Schnittstellen anzuschließen, insbesondere alle Labormessgeräte und tragbaren Messgeräte mit RS 232-Anschluss (tragbare Messgeräte 3xxi, Tischmessgeräte inoLab™ Level 2, 730, Feldmessgeräte 197i, 1970i).Spezifikation
USB-Adapter | |
Laborgeräte (außer OxiCal OC 100/110) |