Learn More
Thermo Scientific™ USA Standard Sieves, 170 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
128.00 CHF
Spezifikation
Typ Sieve
Material Stainless Steel
Zertifizierung/Konformität ASTM E11
Beschreibung 170 Mesh
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11349177
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2.54cm 7.62cm
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
  • Sieves are full height
Sieve Depths
  • 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
  • 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
  • 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Spezifikation
Spezifikation
Sieve
Stainless Steel
ASTM E11
170 Mesh
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures