Learn More
Urocaninsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553591
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-98-3
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD00005203
InChI-Schlüssel LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Synonym urocanic acid, 4-imidazoleacrylic acid, trans-urocanic acid, urocaninic acid, imidazoleacrylic acid, 5-imidazoleacrylic acid, urocanate, imidazole-4-acrylic acid, 2e-3-1h-imidazol-4-yl acrylic acid, 3-1h-imidazol-4-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 1549103
ChEBI CHEBI:30818
IUPAC-Name (Z)-3-(1H-Imidazol-5-yl)Prop-2-Enosäure
SMILES C1=C(NC=N1)C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urocanic acid
Schmelzpunkt 217.0°C to 220.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 25, 126
Merck Index 10, 9691
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,,insoluble in ethanol,diethyl ether
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Urocanic acid