Learn More
Harnstoff Wasserstoffperoxid, 1 g Tabletten, stabilisiert, enthält35 Wt% H2 O2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10420321
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-43-6, 7722-88-5
Summenformel CH6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 94.07
InChI-Schlüssel AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
IUPAC-Name Hydrogenperoxid-harnstoff
SMILES C(=O)(N)N.OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea hydrogen peroxide
Schmelzpunkt 75.0°C to 85.0°C
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CO(NH2)2·H2O2
Menge 250 g
Fieser 16,379; 17,401
Merck Index 15,1784
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Stabilisator 1% sodium pyrophosphate
Formelmasse 94.07
Reinheit (%) ≥33.5% (H2O2)
Physikalische Form Tabletten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.