Learn More
Harnstoff, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Beschreibung
Ch4N2O, CAS-Nummer-57-13-6, Carbamidinsäure, Alphadrat, Carbonyldiamid, Isourea, Urevert, ureaphil, Pseudourea, ureophil, Carbonyldiamin, Carbamid, 5 kg, CHEBI:48376, weiß, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, Kunststofffass, 7,5 bis 9,5, fest, 1176, C(-O)(N)N
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 131°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7.5 to 9.5 |
Verpackung | Plastikfass |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 60.06g/mol |
Dampfdruck | 1.25mmHg 25 |
Physikalische Form | Fest |