Learn More
Tocris Bioscience™ uPSEM 817 tartrate
Highly potent and selective PSAM4-GlyR and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channel agonist; brain-penetrant
301.00 CHF - 1155.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline L-tartrate
CAS 2341833-14-3
Ziel Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM
Summenformel C16H19N3O.C4H6O6
Formelmasse 419.43
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18759836
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
6866/25
25 mg
1155.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18005742
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6866/5
5 mg
301.00 CHF
5 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective ultrapotent PSEM (uPSEM) agonist for α7L131G,Q139L,Y217F-GlyR (PSAM4-GlyR) and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channels (EC50 values are 0.3 and 0.5 nM, respectively). Suppresses firing of layer 2/3 cortical neurons expressing PSAM4-GlyR in brain slices. Increases contralateral rotation in mice expressing PSAM4-GlyR unilaterally in the substantia nigra reticulata (LED 0.1 mg/kg).
Spezifikation
Spezifikation
2-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline L-tartrate
Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM
419.43
2341833-14-3
C16H19N3O.C4H6O6
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C