Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
113.00 CHF - 165.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell mit seitlichem Zugang |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15709549
|
Fisherbrand™
UF-542 |
20 (2 Zoll) Boxen | 679 x 140 x 225 mm |
146.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15719539
|
Fisherbrand™
UF-332 |
9 (2 Zoll) Boxen | 415 x 140 x 168 mm |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15719549
|
Fisherbrand™
UF-552 |
25 (2 Zoll) Boxen | 679 x 140 x 280 mm |
153.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15729539
|
Fisherbrand™
UF-342 |
12 (2 Zoll) Boxen | 415 x 140 x 225 mm |
119.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15739539
|
Fisherbrand™
UF-352 |
15 (2 Zoll) Boxen | 415 x 140 x 280 mm |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15749539
|
Fisherbrand™
UF-412 |
2 oder 3 Zoll Boxen | 550 x 143 x 315 mm |
165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15759539
|
Fisherbrand™
UF-42-375 |
8 Boxen (100 mm) | 550 x 140 x 205 mm |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15769539
|
Fisherbrand™
UF-433 |
12 (3 Zoll) Boxen | 679 x 140 x 280 mm |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15779539
|
Fisherbrand™
UF-442 |
16 (2 Zoll) Boxen | 550 x 140 x 225 mm |
141.44 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15789539
|
Fisherbrand™
UF-452 |
20 (2 Zoll) Boxen | 550 x 140 x 280 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15799539
|
Fisherbrand™
UF-462 |
24 (2 Zoll) Boxen | 550 x 140 x 321 mm |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für Standard-Kryoboxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang | |
Edelstahl | |
ULT-Tiefkühlschrank |