Learn More
Metro™ Aufrecht stehende Kleidungsgestelle
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
Länge (metrisch):
61 cm
Enthält:
11 Aufhängungen
15 Aufhängungen
Beschreibung
Includes
Kleiderbügel aus Edelstahl und verstellbare dreieckige Edelstahlfußplatten für die Bodenmontage.
- Konstruktion durchgehend aus Edelstahl 304
- Das offene Drahtdesign fördert den laminaren Luftstrom
- Verstellbare Nivellierfüße aus Edelstahl ermöglichen die Montage auf dem Boden oder freistehend
- Die Kleiderbügel sind in Abständen von 3 in (7.6 cm) angeordnet
- Das Design und der Haltemechanismus der Bügel bieten Diebstahlschutz
- Nicht leitfähig, kann aber durch Zugabe von geteilten Aluminiumhülsen leitfähig gemacht werden Nr. 17-987-44)
Bestellinformation
Die Anzahl der Kleiderbügel variiert je nach Teilenummer.
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) | 48 Zoll |
Enthält | 15 Aufhängungen |
Breite (metrisch) | 122 cm |
Abmessungen (L x B x H) | 61 x 122 x 188 cm (24 x 48 x 74 in.) |
Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
Länge (metrisch) | 61 cm |