Learn More
Miele Professional™ Oberkorb
Oberkorb A 102 höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen
Marke: Miele Professional™ 12645600
560.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestückungshöhe 205 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm
Spezifikation
Oberkorb | |
Edelstahl | |
528 mm | |
527 mm |
Edelstahl | |
PG 8583/PG8593 | |
206 mm |