Learn More
Idex LuerTight™ Anschlüsse: Polypropylen-Gehäuse
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
Marke: Idex 02014-14
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Bequemer Schnellanschluss und Trennen eines Luer-Anschlusses
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- Luer (Buchse) x Buchse 1/4-28 flacher Boden
- Durchmesser der Durchgangsbohrung: 0,050 Zoll
- Hergestellt aus rotem PEEK
Spezifikation
Luer-Adapter mit Gewinde | |
PEEK | |
Rot | |
Luer (Buchse) x Buchse 1/4-28 flacher Boden |