Learn More
Idex Low-Pressure Crosses: PEEK
Kombinieren, teilen oder vermischen Sie Flüssigkeitsströme in Ihrem gesamten System
Marke: Idex P-723
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Manufactured from inert polymers
- 1/4-28 flat-bottom ports
Use crosses in a variety of low-pressure situations throughout your fluidic system. Select assemblies that come complete with nuts and ferrules or order bodies and provide your own fittings. Each cross comes with handy mounting holes.
Spezifikation
Union | |
1.25 mm | |
PEEK |
0,05 in. | |
1000 psi | |
Higher Flow Applications with Minimal Flow Path Resistance |