Learn More
Kinesis™ Rückdruckregler und Zubehör
Das Einsetzen des Druckreglers (normalerweise 500 - 1,000 psi) zwischen Pumpe und Einspritzdüse kann die Leistung der Pumpe verbessern
Marke:  Kinesis™ 02014-50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13020430
  • 163.78 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch Einsetzen eines Druckreglers (normalerweise 500 bis 1.000 psi) zwischen Pumpe und Einspritzdüse kann die Leistung der Pumpe verbessert werden
Blasen treten in die Durchflusszelle des Detektors ein und können unregelmäßige Basislinienmessungen und Empfindlichkeitsverlust verursachen. Durch das Einsetzen eines Rückdruckreglers (BPR) nach dem Detektor bleibt die Flüssigkeit nach dem Verlassen der Säule unter ausreichender Kompression, um zu verhindern, dass sich Blasen bilden, und trägt so zu einer glatteren Baseline und einer erhöhten Empfindlichkeit bei.
  • Standardversionen, Low-Volume-Versionen und einstellbare Versionen erhältlich
  • Durch die Vorspannung der durchflussunabhängigen Pumpe wird der Wirkungsgrad der Pumpe erhöht
  • Nachgewiesener Schutz gegen Ausgasung
  • Hohe Nenndrücke
  • 2.000 bis 5.000 psi (138 bis 345 bar)
  • Biokompatible/chemisch beständige Materialien
  • Nur 6 μl maximales internes Hubvolumen
  • Für Multidetektor-Anwendungen konzipiert
  • 100 % biokompatible, inerte Materialien
  • Ersatzkartuschen und -halter sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
PEEK
40 psi
Gegendruckreglerbaugruppe
131 μl