Learn More
Corning™ Untreated Microcarriers
Corning Microcarriers simplify the scale-up process. The beads arrive sterile and ready-to-use with bioreactors. In addition, the microcarriers are available with surface treatments to enhance cell attachment and maximize cell yield and viability.
Marke:  Corning™ 3772
76.90 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17740698
  • 80.95 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning Mikroträger wurden entwickelt, um Ihre Scale-up-Prozesse zu vereinfachen. Die Mikroträger sind steril, gebrauchsfertig und in geschlossenen Systemverpackungen erhältlich, die direkt mit Bioreaktoren verwendet werden können. Darüber hinaus werden die Mikroträger oberflächenbehandelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und so Zellausbeute und -viabilität zu maximieren.
Eigenschaften
  • Konsistenz – Polystyrol-Material der USP-Klasse VI bietet eine konsistente Plattform
  • Leistungsverhalten – Corning Mikroträger sind mit vier Oberflächenbehandlungen erhältlich:
  • Corning Synthemax™ II Substrat erzeugt eine synthetische Oberfläche auf den Mikroträgern für Stammzellexpansion. Verwenden Sie niedrige Konzentrationen für MSC-Anwendungen und hohe Konzentrationen für iPS/ES-Anwendungen.
  • Bei der Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung wird die Oberfläche der Mikroträger für eine bessere Zellanhaftung mit Sauerstoff infundiert
  • Oberflächenbehandlung mit positiver Ladung
  • Kollagenbeschichtung
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10 bis 6
  • Nicht-pyrogenisch
  • Erhältlich als geschlossene Systemlösungen
Produktspezifikationen
  • Bead-Größe: 125 µm bis 212 µm
  • Dichte: 1,026 ± 0,004 g/cm³
  • cm²/Gramm: 360
Fläschchen und geschlossene Systemverpackung
Corning Mikroträger sind steril und sofort einsetzbar in 10 g-Fläschchen erhältlich. Dieses Format bietet Flexibilität bei der Auswahl der zu verwendenden Beads.
Während der ausgereiften Phase der Prozessentwicklung und in der Produktion wäre eine geschlossene Systemverpackung erforderlich, um die Sterilität aufrechtzuerhalten und die Beladung von Bioreaktoren zu erleichtern. Corning Mikroträger sind auch als Standardverpackung und in kundenspezifischen geschlossenen Verpackungssystemen erhältlich. Schläuche, Verbindungsstücke und Materialien können je nach Bedarf individuell angepasst werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroträger 10 g-Flasche
Fermenter
Nicht behandelt
Polystyrol
10 g
Soll Scale-Up-Prozesse vereinfachen
Steril
Corning™ unbehandelte Mikroträger
125 bis 212 μm