Learn More
Universol-ES flüssiger Szintillations-Cocktail, MP Biomedicals™
299.00 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Universol-ES flüssiger Szintillations-Cocktail
Dichte 0.9 bis 1.0 g/ml bei 20 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15762252
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0188248001
1 gal.
299.00 CHF
3.79 Liter
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15772252
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0188248004
4 x 1 gal.
769.00 CHF
15.14 Liter
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Universol-ES flüssiger Szintillations-Cocktail
0.9 bis 1.0 g/ml bei 20 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Universol ES
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethoxylated nonylphenol, PXE, 2-methoxyethanol