Learn More
Ansell™ Universal™ Gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-650 aus Naturlatex
100 % Naturkautschuk für hervorragende Empfindlichkeit bei hoher Zugfestigkeit. Das Futter aus reinen Baumwollflocken ist weich, nicht reizend und sehr bequem Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
Marke:  Ansell™ 87650100BP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786723
  • 23.75 CHF / 12 Paare
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Handschutz
  • Naturgummilatex (Beschichtungsmaterial)
  • Baumwollvelours (Einlagematerial)
  • Sensibilisatoren: Naturgummiproteine, Zinkdiethyldithiocarbamat
  • Gute physikalische Eigenschaften und beste Fingerfertigkeit
  • Proteinniveau: <50 μg/g (Modifizierter Lowry-Test)
  • Chloriert zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit, der Trageeigenschaften und zur Minimierung des Anteils an allergieauslösenden Proteinen
Anwendungen:
  • Nicht mit Feuer oder bei Temperaturen <0 oder >100 °C verwenden
  • Ungeeignet für Öle, Fette, organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Immersionshandschuhe
87-650
Gelb
Baumvollvelours
Chemische Resistenz
Naturlatex
Nein
10
0,4 mm
Ausgezackt
144 Paar
87-650