Learn More
Cole-Parmer™ Universal-Bürstenset
Zur Reinigung verschiedener Innenflächen ohne Wasseraufnahme. Das Universal-Schaumbürstenset enthält Waschbürsten in den Längen 9 und 18 in. sowie eine 15 in. lange Universalbürste für Glaswaren. Die langlebigen Bürsten halten bis zu 20 Mal länger als Schwämme.
Marke:  Cole-Parmer™ 84552-00
39.38 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12353810
  • 43.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Weicher, plüschiger Schaum, der Innenflächen schonend reinigt, ohne Wasser zu absorbieren, sodass Schaumborsten niemals feucht oder schlaff werden. Diese langlebigen Bürsten halten bis zu zehn Mal länger als hochwertige Bürsten und bis zu zwanzig Mal länger als Schwämme. Das Set mit drei Bürsten beinhaltet Waschbürsten von 229 mm und 457 mm Länge sowie eine 381 mm lange Universalbürste für Glaswaren. Die Waschbürsten für Glaswaren mit einer Halsweite von 63.5 mm oder größer. Die Universalbürste hat einen Durchmesser von 19 mm und ist biegsam, um sich an die Form der Glaswaren anzupassen. Wenn sie gebogen und gedreht werden, reinigen sie Ecken der Glaswaren, die sonst unerreichbar wären.
Spezifikation
Spezifikation
Beaker/Bottle Brush
Flexibel
Foam
Weiß
Universal, 9 in., and 18 in. Long
Foam
No
Unsteril
Glassware