Learn More
Uvex™ Unilite Thermo Plus Cut C Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Winterschutzhandschuhe verbinden Wärmeschutz mit einem Schnittschutz der Stufe C
- Die robuste Polymerbeschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
- Das Acrylfutter sorgt für eine Isolierung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
- Zweilagige Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 511: 02X |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Polymer |
Farbe | Grün, Schwarz |
Material | Polyamid, Glas |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 3X42C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb, Metallarbeiten und Kühlung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |