Learn More
Uvex™ Unidur 6641 Schnittschutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
11
Beschreibung
- Leichte Polyurethan-beschichtete HPPE-Montagehandschuhe
- Die Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit und Schnittschutz Grad 3/B
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
- Hohe Empfindlichkeit für Aufgaben, die Taktilität erfordern
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß, Grau |
Material | HPPE, Elastan |
Größe | 11 |
Norm EN 388 | 4343 B |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Serie | Unidur 6641 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'