Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Trainers O2
Lightweight style trainer shoes, made of black water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
103.81 CHF
Specifications
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Strickmaterial |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC |
Geschlecht | Unisex |
Knöchelform | Trainer |
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Größe | Price | Quantity & Availability | |||||
17161425
|
ABEBA™
6776/35 |
35 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17171425
|
ABEBA™
6776/36 |
36 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17161435
|
ABEBA™
6776/45 |
45 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17171435
|
ABEBA™
6776/46 |
46 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17181435
|
ABEBA™
6776/47 |
47 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17191435
|
ABEBA™
6776/48 |
48 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17181425
|
ABEBA™
6776/37 |
37 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17191425
|
ABEBA™
6776/38 |
38 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17101435
|
ABEBA™
6776/39 |
39 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17111435
|
ABEBA™
6776/40 |
40 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17121435
|
ABEBA™
6776/41 |
41 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17131435
|
ABEBA™
6776/42 |
42 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17141435
|
ABEBA™
6776/43 |
43 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17151435
|
ABEBA™
6776/44 |
44 |
103.81 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Comfortable and light
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Breathable, antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Specifications
Schwarz | |
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC | |
Trainer | |
O2 SRC |
Strickmaterial | |
Unisex | |
Wasserabweisend |