Learn More
Abeba™ UNI6 31761 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke: Abeba™ 31761/44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
- Wasserabweisend
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
31761 |
Schwarz | |
44 | |
Polyurethan | |
Stahl |