Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus AR-GLAS Glas ohne Graduierung
Diese Zentrifugenröhrchen mit konischen Böden widerstehen RZB bis zu 3500.
Marke: Brand™ 778012
58.01 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ oder Borosilikatglas Typ 3.3
- Wanddicke etwa 1.0 mm
- Rollrand
Spezifikation
15 ml | |
100 | |
Konisch | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
AR-GLAS™ | |
113 mm | |
Nein | |
Nein |