Learn More
Köttermann Untertischsicherheitsschrank
Dieser Untertischsicherheitsschrank ist ideal für entzündliche gefährliche Substanzen und entspricht den Anforderungen der Brandschutzklasse (Typ 90).
Marke:  Köttermann 371-00032
Artikelnummer. 17392129
  • 4720.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Niedriges Design für den Einsatz unter dem Labortisch
  • Feuerbeständig (Typ 90)
  • Verfügt über zwei ausziehbare Türen
Spezifikation
Spezifikation
570 x 1400 x 720 mm
Schublade
2