Learn More
Thermo Scientific™ UNC1999, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 468221000
676.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17110656
  • 679.38 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
UNC1999
100 mg
569,75
Reagenz
1431612-23-5
C33 H43 N7 O2
Fest
95%