Learn More
Cytiva Ultrospec ™ 8000 Spektralphotometer
Bietet Funktionen für mehrere Anwender mit sicherer Anmeldung zum Schutz der Methoden.
Marke:  Cytiva 29003610
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11608278
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • UV-Vis-Zweistrahlspektralphotometer
  • Für die kritische Analyse in der Arzneibuchforschung
  • Sicheres Benutzeranmeldungsprotokoll und sichere Methodensteuerung
  • Datrys CFR-Software
  • Farbiger Touchscreen
  • Mit der Equation Editor-Software lassen sich benutzerdefinierte Berechnungen auf Messdaten anwenden
  • USB-Memory Stick zum Speichern von Daten-/Methoden und USB-PC-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR-Teil 11
Touchscreen
1 nm
90 bis 250 V
30 V Wechselstrom
17,99 in.
2-Jahres-Gerät, 1-Jahres-Lampe
39,68 lb.
20,98 in.
USB-Kabel, USB-Memory Stick
Ultrospec 8000
UV-Vis Spektralphotometer
190 bis 1100 nm
Erfüllt alle Vorgaben kritischer Analysen und Anwender in der Arzneibuchforschung
457 mm
±0,3 nm
<18 kg