Learn More
uvex Ultravision Schutzbrille mit Celluloseacetat-Glas
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
Diese flexible Schutzbrille kann auch als Überbrille zusammen mit verschreibungspflichtigen Brillen getragen werden und ist mit Celluloseacetat- oder Polycarbonat-Gläsern, als Schweißerschutzbrille oder mit aufklappbarem Gesichtsschutz erhältlich.
Allgemeine Eigenschaften
- Klassische Schutzbrillen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Indirektes Belüftungssystem erhöht die Luftzirkulation.
- Ein nachhaltiger Vorteil: Gläser können bei Bedarf ausgetauscht werden.
- Verfügbares Ersatzglas: 9300956
- Metallfrei
Sicherheitsmerkmale
- Zertifiziert in Übereinstimmung mit EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)
- Kennzeichnung: W 166 3 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
- Celluloseacetat-Glas mit Antibeschlagwirkung innen und UV380-Schutz
Komfortmerkmale
- Die flexible Gesichtsabdichtung passt sich auf natürliche Weise jeder Gesichtsform an.
- Großzügiges Innenvolumen für Brillen und Rahmenaussparungen für die Bügel für eine bequeme Passform
- Längenverstellbares Stoff-Kopfband für einen sicheren Sitz und eine individuelle Anpassungsfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Farbe | Transparentes Grau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Kopfgurtmaterial | Textil |
Material | Polycarbonate |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Celluloseacetat |