Learn More
Vileda Professional™ UltraSpeed Pro MicroStrong Controlled Environments Mop
The UltraSpeed Pro MicroStrong Mop is a durable, 100% polyethersulfone microfiber looped mop for use with the UltraSpeed Pro CE System.
Marke: Vileda Professional™ 157778
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reusable, single-sided microfiber mop
- 40 cm including mop label with LOT code
- Usable up to ISO class 4 to 9 (GMP A/B, C, D)
- Strong and durable loop microfiber construction
- High absorbency
- Low particle shedding
Spezifikation
Mop Pad | |
Unsteril | |
Reusable | |
Polyester |
White | |
Nicht autoklavierbar | |
No |