Learn More
Qsonica Konverter für Ultraschall-Homogenisator
Qsonica Ultraschall-Homogenisator-Konverter arbeitet mit dem Microson XL2000 oder dem Sonicator 3000 Ultraschall-Homogenisator, um elektrische Signale in mechanische Schwingungen umzuwandeln.
Marke:  Qsonica K4
129.52 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15142889
  • 342.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit den Ultraschall-Homogenisatoren Microson™ XL2000 oder Sonicator™ 3000
  • Wandelt elektrische Signale in mechanische Schwingungen um
Spezifikation
Spezifikation
Konverterkabel
182,88 cm
Sonicator™ Q500 und Q700
72 in.
Ideal für die Umwandlung von elektrischen Signalen in mechanische Schwingungen