Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Cäsiumchlorid, optischer Gütegrad
UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients.
Marke:  Invitrogen™ 15507023
1067.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10073482
  • 1334.00 CHF / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients. The highest grade commercially available, UltraPureTM Cesium Chloride, Optical Grade can be used to prepare plasmids or to isolate phage, virus particles, or cellular RNA.
UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade is specifically prepared for use in density gradients. The highest grade commercially available, UltraPure™ Cesium Chloride, Optical Grade can be used to prepare plasmids or to isolate phage, virus particles, or cellular RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cesium Chloride
UltraPure™
Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur lagern.
1 kg
Pulver