Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 300 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
300 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone
Marke: Merck PBMK02510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
300 kDa NMWL, Biomax Polyethersulfon
Montieren Sie Ihre Amicon-Mischzelle mit der Membran Ihrer Wahl. Ultrafiltrations-Scheibenmembranen sind erhältlich in Ultracel™ regenerierter Cellulose und Biomax™ Polyethersulfon (PES). Die Membranen sind in verschiedenen Porengrößen & erhältlich.Für die Konzentration oder Entsalzung von verdünnten Lösungen werden Ultracel Membranen aus regenerierter Cellulose empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel Membranen gewährleistet die höchstmögliche Retention mit der geringstmöglichen Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
BioMax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Volumen von konzentrierteren Proben wie Serum, Plasma oder konditionierten Gewebekulturmedien empfohlen.
Mikrofiltration Durapore™ PVDF-Schnittscheiben sind in Porengrößen von 0,1 µm, 0,22 µm und 0,45 µm und mit Durchmessern von 63,5 mm und 75 mm erhältlich.
Merkmale & Vorteile
- Scheibendurchmesser: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 und 150 mm
- Ultracel™, Durapore™ und Biomax™ Membranen sind in einer Vielzahl von Porengrößen erhältlich, um Ihre Trennungsanforderungen zu erfüllen
- Kompatibel mit Amicon™ Mischzellen
Anwendungen:
Konzentration, Pufferaustausch, Entsalzung
Spezifikation
Ultrafiltration | |
300000 MWCO | |
4,1 cm2 | |
PES | |
Ultrafiltrationsscheibe | |
25 mm |
PES | |
PBMK | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration, Proteinentsalzung | |
10Pack | |
0,98 in. | |
25 mm |