Learn More
JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung
Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.
12620.00 CHF - 31230.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 to 40 °C |
---|---|
Beschreibung | Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulator |
Display | VFD, LCD |
Heizleistung | 3 kW |
Enthält | 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10420684
|
JULABO™
9352751 |
-51°C to +200°C | 11 L | FP51-SL | |||||
11954858
|
JULABO™
9352790 |
−90 bis +100&Grad;C | 22 l | FP90-SL |
31230.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11964848
|
JULABO™
9352752 |
−60 bis +100°C | 24 l | FP52-SL |
21085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11904858
|
JULABO™
9352755 |
−60 bis +100°C | 27 l | FP55-SL |
24955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
- LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
- Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
- ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
- Proportionale Kühlregelung
- Aktive Kühlregelung
- Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation
5 to 40 °C | |
VFD, LCD | |
2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) | |
230 V |
Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulator | |
3 kW | |
22 to 26 L/min | |
60 Hz |