missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung

Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.

Marke:  JULABO™ 9312689

19508.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 11914848

  • 20535.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
  • LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
  • Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
  • ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
  • PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
  • Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
  • RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
  • Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
  • Proportionale Kühlregelung
  • Aktive Kühlregelung
  • Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

5 bis 40°C
8 l
−90 bis +100&Grad;C
1,3 kW
FP89-HL
±0,02&Grad;C
60 x 55 x 92 cm
15 cm
13 cm
16 cm
135 kg
50/60 Hz
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe
1 kW bei 20°C
VFD, LCD
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen)
22 bis 26 l/min
16 x 13 x 15 cm
60 cm
55 cm
92 cm
135 kg
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote