Learn More
CleanSpace Technology™ Ultra Dekontaminations-Steckerset
Zur Verwendung mit dem CleanSpace™ Ultra Atemschutzgerät (PAF-0070). Versiegelt alle Öffnungen des CleanSpace™ Ultra PAPR-Geräts für die Lagerung während und nach der Dekontamination. Das Steckerset besteht aus Nylon und Silikon und kann bei der Dekontamination verwendet werden.
Marke: CleanSpace Technology™
Benachrichtigungen:
Das Atemschutzgerät darf nicht getragen werden, wenn das Steckerset angebracht ist.
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace Ultra PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
Spezifikation
Nylon, Silikon | |
CleanSpace™ Ultra Atemschutzgerät (PAF-0070) | |
800 x 180 x 110 mm | |
100 g |