Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ubiquitin E1-Inhibitor, PYR-41
Artikelnummer. 15406879
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
PYR 41 is an irreversible and cell-permeable UBE1 inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • PYR-41 ist ein zelldurchlässiger Inhibitor von Ubiquitin, das Enzym (E1) aktiviert, mit geringer oder keiner Aktivität gegen E3, E2 oder enzymatischer Caspase-Aktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 418805-02-4
Summenformel C17H13N3O7·3H2O
Synonym Ubiquitin-aktivierendes Enzym E1-Hemmer; PYR-41
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Dunkelviolett
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PYR-41 ist ein zelldurchlässiger Inhibitor von Ubiquitin, das Enzym (E1) aktiviert, mit geringer oder keiner Aktivität gegen E3, E2 oder enzymatischer Caspase-Aktivität.
Formelmasse 425,40g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 5 mg/ml mit Erwärmung
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel ARGIPZKQJGFSGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1NC(=O)C(=CC2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)C1=O
IUPAC-Name ethyl 4-{4-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]-3,5-dioxopyrazolidin-1-yl}benzoate
Molekulargewicht (g/mol) 371.31
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ubiquitin E1 Inhibitor, PYR-41