Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter (DIN)
Ubbelohde Viskosimeter sind für manuelle Messungen kalibriert
Marke: SI Analytics™ 285400115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert für manuelle Messungen
- DIN
- Typ-Nr. 501 31
- Kapillare Nr. IIIa
- Konstante K = 5
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter |