Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für Verdünnungs-Viskosimetrie
Festlegung der Grenzviskosität der Polymere. Unkalibriertes SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter für Verdünnungs-Viskosimetrie mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke:  SI Analytics™ 285401411
Artikelnummer. 10284581
  • 431.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Typ 531 01
  • Kapillarröhrchen Nr. 0 a
  • Nicht kalibriert
  • Für automatische Messungen
  • Füllmenge von 15 bis 75 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viskosimeter
Nein
0.005 K
0.53 mm Durchmesser
0,8 bis 3 cSt
290 mm Länge
Festlegung der Grenzviskosität der Polymere
15 bis 75 ml