Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter mit zusätzlichem Schlauch
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Zusatzröhrchen, Zusatzbefüllung und Reinigungsröhrchen sowie Gewinden für den sicheren Betrieb.
565.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Viskosimeter |
---|---|
Calibrated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS 3105, DIN 51562, Teil 1, BS 133, NFT 60-100 |
Enthält | Zusätzlicher Schlauch und Gewinde |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung der absoluten oder relativen kinematischen Viskosität |
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Viskositätsbereich | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ungefähre Konstante | Viskositätsbereich | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12078183
|
SI Analytics™
285401941 |
0.03 K | 3 bis 30 cSt | 0.84 mm Durchmesser |
565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10365251
|
SI Analytics™
285401917 |
0.005 K | 0,8 bis 5 cSt | 0.53 mm Durchmesser |
565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Kalibriert
- Mit Konstante für automatische Messungen
- Füllmenge von 18 bis 22 ml
Spezifikation
Viskosimeter | |
ISO/DIS 3105, DIN 51562, Teil 1, BS 133, NFT 60-100 | |
Zur Bestimmung der absoluten oder relativen kinematischen Viskosität |
Ja | |
Zusätzlicher Schlauch und Gewinde | |
18 bis 22 ml |